Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 61.5 EUR
215-1061 215-1062 215-1063
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Frascos Frascos de goteo
LDPE, transparente con tapón de rosca de PP  en colores surtidos (rojo, verde, azul, blanco y amarillo) y puntas de dosificación de LDPE.
  • Buena resistencia química, resistente al calor hasta 80 °C
  • La punta de control de gotas encaja de forma segura en su lugar, las gotas se dispensan individualmente
  • Flexible para un manejo sencillo, a prueba de fugas
  • Entrega gotas de 40 µl (en base a agua; la viscosidad afecta el tamaño de la gota)
Fácil identificación del contenido a través del color de las tapas. Estos frascos cuentagotas permiten unaMore Product Information