VWR®, Frascos para drosófilas
Proveedor: VWR Collection
734-1249EA 394 EUR
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Frascos para drosófilas
Frascos Frascos de drosófilas
PP, fondo redondo o cuadrado o PE, botellas de fondo cuadrado.
  • Diseño con paredes finas que proporcionan una excelente visibilidad
  • Parte superior flexible para facilitar la extracción de la tapa de papel
  • Graduación en relieve
La botella 734-1259 incluye un borde más ancho para que el ajuste de la tapa de papel sea más seguro.
La botella 734-1250 tiene una muesca moldeada cerca del fondo, lo que permite fijar los medios.
Las botellas de polipropileno son autoclavables, las de polietileno, no.
Precaución: * Los productos de esta página estánMore Product Information