Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Proveedor: Bohlender
A118-01 A118-02 A118-03
201-0015EA 430 EUR
201-0015 201-0016 201-0017
Gas washing bottles, PFA, PTFE frit and tube connectors, BOLA
Frascos Botellas de lavado de gases
Frasco de PFA transparente con frita de PTFE blanco.
  • Sin poros, resistentes a prácticamente todos los productos químicos
  • El fritado contiene poros microscópicos de 3 µm y garantiza un efecto perla óptimo de los gases de lavado
  • Resistencia térmica de −200 a +250 °C
Botellas estables resistentes a roturas.