Frascos para hibridación, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
805000 805001 805003 805007 805011 805015 805021 805027 805031
732-4600EA 111 EUR
732-4600 732-4601 732-4602 732-4603 732-4604 732-4605 732-4607 732-4609 732-4610
Frascos para hibridación, WHEATON®
Frascos Botellas para hibridación
Botellas de vidrio de borosilicato, tapas de PBT recubiertas con PTFE/silicona.
  • Cinco tamaños diferentes para adaptarse a los distintos tamaños de las membranas
  • Las botellas son compatibles con la mayoría de los hornos de hibridación convencionales
  • Sus gruesas paredes laterales de 3,2 mm proporcionan aún más seguridad
  • Las botellas con cubierta de seguridad tienen un revestimiento de plástico antideslizante para reducir el riesgo de rotura y exposición a materiales peligrosos
  • Hay disponible un soporte de acrílico para sujetar hasta seis botellas de hibridación, y así poder transportarlas de forma segura o almacenarlas en el laboratorio
Adecuadas para procesos de blotting de proteínas y ácidos nucleicos que requieren un mínimo de solución de sonda, estas botellas evitan el uso de incómodas bolsas y agilizan el vertido y la retirada de las soluciones de hibridación y lavado.