Contenedores de boca ancha con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 131 EUR
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Contenedores de boca ancha con tapón de rosca
Tarros Tarros para uso general
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a un intervalo de temperatura de –50 °C a +80 °C
  • Su amplia boca hace que sea perfecto para el almacenamiento y el transporte de polvos y pastas
Con tapón de rosca negro y obturador.
Certificaciones: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.