Bidón plano con llave de dispensación, Lowboys™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2323-0008
216-8671EA 173 EUR
216-8671
Bidón plano con llave de dispensación, Lowboys™, Nalgene®
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido con tapón de rosca de PP y espiga.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde −100 hasta +120 °C
  • Apilable, altura máxima: tres bidones
Este bidón de forma plana encaja con facilidad en estantes estrechos o refrigeradores. Especialmente indicado para la conservación de reactivos, soluciones de valoración y agua destilada. Con una práctica asa para facilitar y asegurar el transporte.