Daraboneras de cuello ancho, HDPE, con tapón de rosca
Proveedor: BURKLE
0431-1005 0431-1020 0431-1030 0431-1010 0431-0030 0431-0005 0431-0010 0431-0020
216-2852EA 59.2 EUR
216-2852 216-5710 216-2851 216-2850 216-5720 216-5717 216-5718 216-5719
Daraboneras de cuello ancho, HDPE, con tapón de rosca
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Con o sin conector roscado para conectar una espita
La abertura de llenado extra ancha facilita la limpieza. El asa de transporte y el tapón de rosca incorporado hacen que sea fácil y seguro de transportar. Los tamaños de 5 y 10 litros también tienen una válvula de purga de aire. Estabilizado contra los rayos UV.
A los modelos con conector roscado se les puede acoplar una espita u otros accesorios con rosca interior de ³/₄".