Bidones fluorados, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 112 EUR
216-8511 216-8512
Bidones fluorados, Nalgene®
Frascos Bidones
De HDPE fluorado, con tapón de rosca de PP, fluorado.
  • Resistente a la mayoría de los ácidos, compuestos alcalinos y disolventes orgánicos
  • Resistente a temperaturas desde −100 hasta +120 °C
  • Diseño seguro y firme, con graduación en galones y litros; herméticos
Superficie con fluorocarbono (en el interior y exterior) que reduce la absorción, y mejora la impermeabilidad de las paredes. La fluoración aumenta la vida útil del bidón y reduce las pérdidas por permeación. Estable, debido a una superficie de apoyo grande y bajo centro de gravedad. Con bocaMore Product Information