Bidones compactos con tapón de rosca, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
0435-2050 0435-1050 0435-3000 0435-0001 0435-0010 0435-1100 0435-2100 0435-3010
216-5120EA 51.9 EUR
216-5120 216-5384 216-0898 216-0897 216-2192 216-2190 216-2191 216-2193
Bidones compactos con tapón de rosca, LaboPlast®
Frascos Bidones
PP, translúcido.
  • Con o sin conector de rosca 3/4"
  • Con precinto de originalidad
  • El recipiente se puede tratar en autoclave sin grifo
  • Con escala indestructible graduada en litros
Los recipientes compactos tienen una anchura de sólo 6,5 cm o 12,5 cm y resultan ideales para ahorrar espacio.
En un reducido espacio podrá almacenar y trasegar los líquidos más diversos. El bidón compacto también se puede colocar en posición horizontal, p. ej. en frigoríficos. Las nervaduras de refuerzo y las paredes gruesas le confieren gran estabilidad.
Juego de recipiente compacto y llave de paso StopCock
El juego está compuesto por el recipiente compacto con conectores de rosca de 5 l o 10 l de capacidad y la llave de paso StopCock.
Juego de recipiente compacto y llave de paso Compact
La llave de paso Compact constituye el complemento ideal del recipiente compacto, para lograr un almacenamiento perfecto y un trasiego en el espacio más reducido.
El juego compacto está compuesto por el recipiente compacto con conectores de rosca de 5 l o 10 l de capacidad y la llave de paso Compact."
Información para pedidos: The 5L Compact jerrican with threaded connector 3/4" (216-5120) requires the additional purchase of a tap. The corresponding tap is item code 216-2854.