Daraboys de boca ancha, PC Clearboy™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 242 EUR
216-5101 216-5102
Daraboys de boca ancha, PC Clearboy™, Nalgene®
Frascos Garrafones
PC, transparente con tapón de rosca de PP blanco.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas desde −135 hasta +135 °C, autoclavable
  • Ligero, resistente a los golpes, hermético
Ideal para la conservación de sustancias sólidas y para uso a temperaturas extremas. Amplia boca (90 mm Ø) que facilita el llenado, vaciado y limpieza. Graduación en galones y litros. Asa firme, de acero inoxidable.