Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 155 EUR
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Carboys, wide neck, HDPE, with screw cap, Nalgene®
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido o PP, translúcido con tapón de rosca de PP blanco.
  • HDPE: buena resistencia química/PP: Muy buena resistencia química
  • HDPE: resiste a temperaturas de hasta 120 °C/PP: resiste temperaturas de hasta 135 °C, autoclavable
  • Herméticos
Diseño robusto y que ahorra espacio; con graduación en galones y litros. Boca ancha que facilita el llenado, el vaciado y la limpieza. Indicado especialmente para manipulación de grandes cantidades de sustancias sólidas o polvos. Asidero integrado y resistente asa de acero inoxidable.