Daraboys de cuello ancho, rectangulares con espiga, HDPE, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 161 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Daraboys de cuello ancho, rectangulares con espiga, HDPE, Nalgene®
Frascos Garrafones
HDPE, translúcido, PPCO, translúcido o PC, transparente.
  • HDPE: Buena resistencia química/PPCO: Muy buena resistencia química/PC: Buena resistencia química
  • HDPE: Resistente al calor hasta 120 °C/PPCO: Resistente al calor hasta 121 °C, esterilizable en autoclave/PC: Resistente al calor hasta 135 °C, esterilizable en autoclave
  • Cierre a prueba de fugas
Con tapas de rosca de PP blancas y grifo de PP. Forma rectangular que ahorra espacio. Calibrado en galones y litros. Amplia boca para facilitar el llenado y decantación o limpieza. Asa robusta de aceroMore Product Information