Jerricans, wide neck, HDPE
Proveedor: hünersdorff GmbH
818200 818300
216-5220EA 105 EUR
216-5220 216-2117
Jerricans, wide neck, HDPE
Frascos Bidones
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química, buena resistencia a la temperatura
  • Tapa sellable
  • Todos los bidones tienen una rosca y tapones en el lado angosto
La abertura de llenado extra ancha (88 mm de diámetro interior) facilita enormemente la limpieza del interior, lo que es especialmente importante al almacenar y transportar sustancias sensibles. El asa de transporte y el tapón de rosca con bisagra garantizan que este producto se pueda transportar de forma fácil y segura. El diseño con una capacidad de 10 litros cuenta con un mini pico adicional (18 mm de diámetro interior). Estabilizado contra los rayos UV. Los bidones de 22 litros son apilables.