Frascos para medios de cultivo, cuadrados, con tapones tabicados, estériles, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 1510 EUR
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Frascos para medios de cultivo, cuadrados, con tapones tabicados, estériles, Nalgene®
Frascos Frascos de medios
PETG, transparentes con tapón de rosca de silicona/PTFE.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde −40 a +70 °C
  • La tapa de silicona/PTFE con septum tiene una superficie inerte y repelente de PTFE para garantizar la integridad de las pruebas
Ideales para el envasado de reactivos biológicos y de diagnóstico que han de extraerse de forma aséptica o cuyos suplementos se tengan que añadir con una jeringuilla. Los frascos y los tapones están esterilizados con rayos gamma y no son tóxicos.
Certificaciones: Cumplen normas USP, clase VI y European Pharmacopeia para estándares anormales de toxicidad.
Envase: Envasados en bandejas y envueltos con termocontraíble. Envasados en cartones dobles para aplicaciones en sala limpia.