Frascos de medios de cultivo, cuadrados, estériles, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 677 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Frascos de medios de cultivo, cuadrados, estériles, Nalgene®
Frascos Frascos de medios
PETG.
  • Leakproof closure, break-resistant and durable
  • Transparency and reduced permeability to carbon dioxide and oxygen allow media storage up to 6 months
  • Bottles and closures are radiation sterilised and non-pyrogenic
Una alternativa económica a las botellas de cristal para el almacenamiento y el transporte de sustancias. Disponible con o sin tapón de rosca de HDPE natural. Los tapones para las botellas de 30 a 1000 ml son de un color natural blanco crema. El tapón de la botella de 2000 ml es blanco. Las botellas y los tapones no son autoclavables.More Product Information