VWR®, Frascos, boca estrecha, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-5637EA 10.8 EUR
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Frascos, boca estrecha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, translúcido. Excelente para la recogida de muestras, y el almacenamiento y transporte de líquidos.
  • Con cierre hermético, resistentes y versátiles
  • Material blando que permite su uso como cuentagotas o botellas lavadoras
  • Graduación en relieve
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904