VWR®, Frascos, boca estrecha, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-5675EA 70.2 EUR
215-5675 215-5674 215-5673 215-5672 215-5671
VWR®, Frascos, boca estrecha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, amber.
  • Amber coloured to protect light-sensitive liquids
  • Leakproof, robust and versatile
  • Raised graduations
Perfect for sample collection, storage and transport.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.