Frascos de laboratorio, de boca estrecha, sin tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 11.6 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Frascos de laboratorio, de boca estrecha, sin tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, sin tapón de rosca.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redondos, con graduación y rosca DIN. Sin anillo de vertido ni tapón de rosca.
With printed retrace code (batch identification).
*Reborde de vidrio de forma especial; sin anillo de vertido.
**El refuerzo anular en el hombro de la botella hace visible la línea de llenado delMore Product Information