Frascos boca estrecha, cuadrados, con tapones de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 15.4 EUR
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Frascos boca estrecha, cuadrados, con tapones de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PP screw cap and pouring ring.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Graduado, rosca DIN, anillo de vertido y tapón de rosca azul. Ocupa poco espacio en las estanterías, en el refrigerador, en las autoclaves o cuando sea necesario su transporte. Estable, antideslizante.
With printed retrace code (batch identification).