Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 15.9 EUR
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +100 °C
  • A prueba de fugas
Idóneos para el almacenamiento y transporte de líquidos. Adecuados para un amplia variedad de aplicaciones.