Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 58.4 EUR
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Frascos Botellas de plástico
PC, transparente con tapón de rosca de PP.
  • Robusto, a prueba de golpes, ligeros
  • Resisten temperaturas de hasta 135 °C, autoclavables
  • Herméticos
Adecuados para la conservación de soluciones acuosas y para la conservación a corto plazo de medios de cultivo. El frasco de 2000 ml tiene un asa integrada para facilitar la manipulación.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Certificaciones: USP Class VI; FDA - 21 CFR