Frascos de cuello estrecho, redondos, de policarbonato (PC), con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 51.6 EUR
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Frascos de cuello estrecho, redondos, de policarbonato (PC), con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PC, transparente con tapa a rosca de PP.
  • Sólidas, resistentes a impactos y ligeras
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C, autoclavable
  • Herméticas
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.