Frascos de cuello estrecho, redondos, de PFA, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 123 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Frascos de cuello estrecho, redondos, de PFA, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PFA, traslúcido con tapón de rosca de PFA.
  • Máxima resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde −270 hasta +250 °C, autoclavable
  • Heméticos
Frascos con máxima resistencia a temperaturas extremas, sustancias químicas y corrosión. Inerte a prácticamente todas las sustancias químicas excepto metales alcalinos fundidos, compuestos fluorados y compuestos halogenados complejos, a altas temperaturas y presión.
Precaución: *Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.