Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con tapón de rosca, tipo Boston, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 2080 EUR
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con tapón de rosca, tipo Boston, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcidos con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde –100 hasta +120 °C
  • Hermético
Ideal para el almacenamiento, envasado y transporte de líquidos. Robusto, resistente y estable.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.