Frascos con boca estrecha con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 1080 EUR
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Frascos con boca estrecha con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido o ámbar con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde –100 hasta + 120 °C
  • Herméticos
Frascos irrompibles de bajo coste para almacenamiento y transporte de polvos o pastas. Botellas en ámbar para proteger sustancias sensibles a la luz.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.