Botellas de cuello estrecho, redondas, HDPE, con tapón de rosca Tapones estériles, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 1050 EUR
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Botellas de cuello estrecho, redondas, HDPE, con tapón de rosca Tapones estériles, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcidos con tapón de rosca de PP blanco.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde −100 hasta +120 °C
  • Herméticos
Manufactured and packed under cleanroom conditions to minimise contamination with biological particles. Non toxic and non pyrogenic. Gamma sterilised. Packed in shrink-wrapped trays.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Certificaciones: Cumplen normas USP, clase VI.