Botellas ámbar de cuello estrecho, redondas, HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2004-0001 2004-0002 2004-0004 2004-0008 2004-0016 2004-0032 2004-9025 2004-9050 2004-9125
215-7544EA 27.4 EUR
215-7544 215-7545 215-7546 215-7548 215-7550 215-7551 215-7542 215-7543 215-7541
Botellas ámbar de cuello estrecho, redondas, HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, ámbar con tapón de rosca de PP ámbar.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Herméticos y duraderos
Color ámbar para la protección de sustancias sensibles a la luz. Idóneas para el almacenamiento y el transporte de líquidos.