Frascos boca estrecha con tapón de rosca para muestras medioambientales, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2089-0002 2089-0004 2089-0008 2089-0016 2089-0032
215-0998EA 75.1 EUR
215-0998 215-1027 215-1028 215-1029 215-1030
Frascos boca estrecha con tapón de rosca para muestras medioambientales, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde –100 hasta +120 °C
  • Hermético
Narrow neck economy bottles are lightweight versions of the original Nalgene® Lab Quality Bottle, suitable for lighter-duty, general purpose applications.