Frascos cuadrados con cuello estrecho con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2016-0030 2016-0060 2016-0125 2016-0250 2016-1000 2018-0030 2018-0060 2018-0125 2018-0250 2018-0500 2018-1000 2016-0500
215-7621EA 24.9 EUR
215-7621 215-7622 215-7623 215-7624 215-7626 215-7641 215-7642 215-7643 215-7644 215-7645 215-7646 215-7625
Frascos cuadrados con cuello estrecho con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido o PPCO, translúcido, con tapón de rosca de PP.
  • HDPE: Buena resistencia química/PPCO: Muy buena resistencia química
  • HDPE: Resistente al calor hasta 120 °C/PPCO: Resistente al calor hasta 135 °C, esterilizable en autoclave
  • Estanco
Ideal para almacenar y transportar líquidos. Graduado.