Frascos de cuello estrecho, redondos, de LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 15.4 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Frascos de cuello estrecho, redondos, de LDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
LDPE, traslúcido con tapón a rosca de PP.
  • Buena resistencia química, resistente a temperaturas de hasta +80 °C
  • Adecuadas para el análisis de trazas
  • Más flexibles y resistentes a impactos que los frascos de HDPE, herméticos
Ideal para el almacenamiento y trasporte de líquidos.