Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con bajo contenido de partículas, IP2, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 45.4 EUR
215-1271 215-1272 215-1279
Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con bajo contenido de partículas, IP2, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcidos con tapa a rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Tapón de rosca suministrado montado en la botella
  • A prueba de fugas
Botellas con un promedio inferior a 30 partículas por ml a 0,3 µm y superior. Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza. Este producto incluye un certificado de calidad que garantiza que se ha probado y aceptado según las especificaciones de NALGENE. Las botellas IP 2 de bajo contenido en partículas pueden usarse conforme a las normativas correspondientes a los clientes para los que se han diseñado, ensamblando y certificando su propio paquete de combinación.