Frascos para envasado con cuello estrecho y estrías, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
362089-0001 362089-0004 362089-0002 362089-0008 362089-0016 362089-0032
215-1234EA 595 EUR
215-1234 215-1235 215-1587 215-1588 215-1589 215-1590
Frascos para envasado con cuello estrecho y estrías, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Las botellas y los cierres cumplen con los requisitos de 21CFR177.1520 para uso en alimentos y bebidas, USP Clase VI
  • Se suministran sin cierres; sellado a prueba de fugas con cierres 215-1597/215-1252/215-1598/215-1611/215-1236/215-1247/215-1613
Botellas económicas y robustas para almacenar y transportar líquidos.