Botellas de cuello estrecho, redondas, PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 17.8 EUR
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Botellas de cuello estrecho, redondas, PPCO, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PPCO, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta +121 °C, autoclavable con o sin contenido
  • Muy resistentes a la rotura, herméticos
Idóneo para el almacenamiento y el transporte de líquidos.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.