Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2097-0005 2097-0008 2097-0010 2097-0016 2097-0020 2097-0032 2097-0050
216-8504EA 35.2 EUR
216-8504 216-8501 216-8505 216-8502 216-8506 216-8503 216-8507
Botellas de cuello estrecho, redondas, de HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, fluorado con PP, tapón de rosca fluorado.
  • Las botellas y garrafas fluoradas se pueden utilizar para la mayoría de los ácidos, álcalis y disolventes orgánicos agresivos
  • Las paredes resistentes son seguras, duraderas y resistentes a las roturas y perforaciones
  • Superficies de fluorocarbono por dentro y por fuera
  • A prueba de fugas
La fluoración de estas botellas y garrafones de HDPE proporciona una alternativa rentable a los costosos contenedores de fluoropolímero.