Frascos Premium para laboratorio con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 42 EUR
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Frascos Premium para laboratorio con tapón de rosca, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3,3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química, alta resistencia al choque térmico (160 K)
  • Escala precisa a ±5%, con graduaciones invertidas adicionales para leer los volúmenes eliminados
  • El sistema completo que consiste en la botella, el cierre y el anillo de vertido cumple con los estándares de USP / FDA
Los frascos Premium para laboratorio son la nueva generación de frascos estándar para laboratorio. La escala del frasco tiene una precisión de ±5% y la graduación invertida adicional permite leer tanto el nivel de llenado actual como el volumen extraído. Los frascos proporcionan una mejor seguridad y fiabilidad al usuario. Finalmente, el tapón de rosca del frasco es muy resistente a la temperatura e incluye un anillo de vertido acoplado. Este tapón se puede usar en un intervalo de temperatura de –196 a +200 °C y además tiene una junta de silicona recubierta de PTFE. Proporciona un sellado excepcional para medios líquidos y en fase gaseosa. El tapón y el anillo de vertido no contienen colorantes, por lo que los hornos, cámaras de secado y cabinas de esterilización no pueden contaminarse con colorantes disueltos. Cada frasco lleva un 'Retrace Code'. Este identificador del lote proporciona una referencia útil para obtener información sobre el tiempo de fabricación, la calidad del vidrio y la conformidad con las normas. A diferencia de los frascos estándar, se incluye el correspondiente certificado con los productos suministrados.
Identificación del lote “Retrace code” impreso en cada producto.
Certificaciones: ISO 4796-1 y DIN ISO 718