Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 20.5 EUR
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Frascos Botellas de plástico
LDPE, traslúcido con tapa a rosca de PP.
  • Buena resistencia química, resistente al calor hasta +80 °C
  • Más flexible y más resistente a los impactos que las botellas de HDPE
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento y muestreo de líquidos.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904