Bottles, narrow neck, round, PP, with screw caps, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BNP0125PN BNP0250P BNP0500P BNP1000P BNP2000P BNP0150PN
215-0529EA 25.3 EUR
215-0529 215-0530 215-0531 215-0532 215-0533 215-3109
Bottles, narrow neck, round, PP, with screw caps, Azlon®
Frascos Botellas de plástico
PP, translúcido con tapón de rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave
  • Robusto, a prueba de fugas
  • Resistente y duradero
Ideal para el almacenamiento y transporte de líquidos.
Certificaciones: Adecuado para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las regulaciones de la FDA de la UE y EE. UU.