Tapones para botellas de aluminio de boca estrecha
Proveedor: TOURNAIRE-EMBALLAGE
1026 1659 1664
TOUR1026EA 1.3 EUR
TOUR1026 216-5257 216-5258
Tapones para botellas de aluminio de boca estrecha
Tapas Tapones de botellas
PP or PE, blanco.
  • Solo disponible para botellas de 50 – 4.000 ml
  • La capa de Aluthene garantiza propiedades absolutas antifugas, incluso ante agentes agresivos
  • Tapón de rosca con protección para mayor control y seguridad