Frascos de cuello estrecho, de LDPE, con rosca
Proveedor: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
E50 E100 E250 E500 E1000
215-6008EA 3.5 EUR
215-6008 215-6009 215-6010 215-6011 215-6012
Frascos de cuello estrecho, de LDPE, con rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, natural colour.
  • Exprimible, por lo que estos frascos de hacer los envases excelentes para cuenta gotas o lavar biberones o rociadores
  • Pida los tapones por separado
Excelente para el muestreo, el almacenamiento y el transporte de líquidos.