Frascos con cuello estrecho con tapones esmerilados normales, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
231652408 231653601 231654409 231655405 231681706 231682402 231683604 231684403 231685408
215-1482EA 11.8 EUR
215-1482 215-1282 215-1016 215-1483 215-1484 215-1021 215-1020 215-1735 215-1485
Frascos con cuello estrecho con tapones esmerilados normales, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio sodocálcico, transparente o marrón, con esmerilado estándar y tapón de vidrio.
  • Buenas propiedades fisicoquímicas
  • Para usos que no con requieran exposición a altas temperaturas
  • Estables y robustos
Vidrio transparente o de color para proteger sustancias sensibles a la luz.
Certificaciones: DIN 12036, ISO 4796