Frascos, boca estrecha, con esmerilado estándar
Proveedor: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 18.8 EUR
215-1750 215-1753 215-1760 215-1763
Frascos, boca estrecha, con esmerilado estándar
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de cal sodada, transparente, con esmerilado estándar y tapón de vidrio.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Para uso en aplicaciones sin cargas térmicas elevadas
  • Tapones de vidrio reemplazables, resistentes
Color topacio para la protección de sustancias sensibles a la luz.
DIN 12036, ISO 4796
Certificaciones: DIN 12036, ISO 4796