Frascos, boca ancha, con esmerilado normalizado, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211852403 211853605 211854404 211855409 211856302 211857307 211858603 211859102 211881701 211882406 211883608 211884407 211885403 211886305 211887301 211888606 211889105
215-1314EA 69.2 EUR
215-1314 215-1315 215-1316 215-1317 215-1318 215-1319 215-1320 215-1321 215-1343 215-1344 215-1345 215-1346 215-1347 215-1348 215-1349 215-1350 215-1351
Frascos, boca ancha, con esmerilado normalizado, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® , transparente o ámbar con boca esmerilada estándar y tapón de vidrio.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • El vidrio ámbar cumple con USP 671 y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
Volumen impreso y área de marcado blanca. Color ámbar para la protección de sustancias fotosensibles.
Identificación del lote 'Retrace code' impreso en cada producto.
ISO 4796-2
Certificaciones: ISO 4796-2.