Frascos con boca ancha con borde ancho, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211812408 211813601 211814409 211815405 211816307 211817303 211818608 211819107
215-1374EA 15.8 EUR
215-1374 215-1419 215-1376 215-1420 215-1421 215-1422 215-1380 215-1381
Frascos con boca ancha con borde ancho, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, cuello no esmerilado.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redondo, con volumen impreso y zona blanca para rotular.
Certificaciones: DIN 12038.