Botellas de lavado de boca estrecha
Proveedor: KARTELL
179 180 182 183 185
215-1355EA 3.2 EUR
215-1355 215-1356 215-1357 215-6413 215-6414
Botellas de lavado de boca estrecha
Frascos Frascos de lavado
PE, translúcido.
  • Pico flexible
  • Cánula dispensadora extraíble
  • Buena resistencia química
Botellas de lavado de boca estrecha con tapa de rosca.