Frascos de lavado, boca estrecha, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 33.5 EUR
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Frascos de lavado, boca estrecha, Nalgene®
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcido con tapón de pulverización de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +80 °C
  • Cierre y vástago moldeados en una sola pieza para un rendimiento a prueba de fugas
Económicos y se presionan sin mucho esfuerzo. Para soluciones genéricas como agua, jabón, bases y ácidos diluidos. Se puede cortar la punta para elevar el volumen de flujo.