Frascos de lavado integral, boca estrecha
Proveedor: KARTELL
1633 1634
215-6411EA 4 EUR
215-6411 215-6412
Frascos de lavado integral, boca estrecha
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • Resiste temperaturas de hasta 75 °C
  • Muy manejable, fácil de accionar
Con tubo integrado en la botella, inyector y tapón de cierre incluido. Gracias a que el tubo del atomizador está separado de la tapa, es imposible que se produzca goteo alguno como consecuencia del calentamiento o la expansión del líquido contenido.