Frascos de lavado, boca ancha
Proveedor: KARTELL
1637-00 1638-00 1637-04 1638-04 1637-06 1638-06 1637-10 1638-10
215-9010EA 33.4 EUR
215-9010 215-9011 215-9012 215-9013 215-9014 215-9015 215-9016 215-9017
Frascos de lavado, boca ancha
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcidos.
  • Buena resistencia a productos químicos
  • Resiste temperaturas de hasta 75 °C
  • Tapones con códigos en 4 colores
Con boca ancha que facilita el llenado y vaciado de la botella. Se presiona sin esfuerzo. Con graduaciones moldeadas. La cánula y el tapón están fabricados en una sola pieza para evitar goteos o salidas de líquido no deseadas.