Frascos de lavado de seguridad, de boca ancha, Unitary™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2402-0125 2402-0250 2402-0500 2402-0750 2402-1000
215-8111EA 39 EUR
215-8111 215-8112 215-8113 215-8114 215-8115
Frascos de lavado de seguridad, de boca ancha, Unitary™, Nalgene®
Frascos Frascos de lavado
LDPE, translúcido, con tapón de rosca de PP.
  • Cuello más ancho para un llenado más rápido y seguro; a prueba de derrames
  • Fabricados en una sola pieza, de esta forma el tubo no se desajusta ni engrasa. Se puede cortar la punta para elevar el volumen de flujo
  • Buena resistencia química, resisten temperaturas de hasta 80 °C