Frascos de lavado de boca estrecha, esterilizable en autoclave, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 93.2 EUR
215-8108 215-8107
Frascos de lavado de boca estrecha, esterilizable en autoclave, Nalgene®
Frascos Frascos de lavado
PPCO, translúcido, tapa de rociado de PP.
  • Muy buena resistencia química, resisten temperaturas de hasta 121 °C
  • Flexible, transparente, a prueba de derrames
  • Con impresión azul 'Autoclavable' y código de volumen sobreimpreso