Frascos para lavado de seguridad, de boca ancha, Unitary™, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 70.1 EUR
215-8131 215-8132
Frascos para lavado de seguridad, de boca ancha, Unitary™, Nalgene®
Frascos Frascos de lavado
Botella y elevador de LDPE rojo, con tapón de rosca de PP rojo.
  • Cuello más ancho permite un llenado más rápido y seguro; a prueba de derrames
  • Fabricado en un asola pieza, por lo tanto el tubo no se desajusta ni se engrasa.
  • Buena resistencia química, resisten temperaturas de hasta 80 °C